Ácido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1757-25G
APOSPC1757-25GEA 89.9 EUR
APOSPC1757-25G
Ácido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico 98%
Ácido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Pto. de fusión: 153…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077480
Núm. CAS: 132794-07-1