3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 109 EUR
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂ClF₅
Pto. Ebullición: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153090
Núm. CAS: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
UN: 1993
ADR: 3,III