Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborate
PC1768-5G
APOSPC1768-5GEA 78.3 EUR
APOSPC1768-5G
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,0711 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115768
Núm. CAS: 850623-73-3