3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC1770-5G
APOSPC1770-5GEA 127 EUR
APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363791
Núm. CAS: 871329-84-9