3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronic Acid, 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1774-5G
APOSPC1774-5GEA 149 EUR
APOSPC1774-5G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363749
Núm. CAS: 871329-62-3