2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC1775-1G PC1775-5G
APOSPC1775-1GEA 274 EUR
APOSPC1775-1G APOSPC1775-5G
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₂BF₃O₃
MW: 248,0100 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363786
Núm. CAS: 850593-12-3