Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-cloro-2-(trifluorometil)fenilborano
PC1777-5G PC1777-100G PC1777-25G
APOSPC1777-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1777-5G APOSPC1777-100G APOSPC1777-25G
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973086
Núm. CAS: 313545-41-4