3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1778-1G PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA 249 EUR
APOSPC1778-1G APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
Pto. de fusión: 148150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363792
Núm. CAS: 871329-85-0