4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1779-5G PC1779-1G PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1779-5G APOSPC1779-1G APOSPC1779-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Pto. de fusión: 170…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363787
Núm. CAS: 182344-23-6