2-Cloro-1,1-difluoroetileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 1660 EUR
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Cloro-1,1-difluoroetileno 98%
2-Cloro-1,1-difluoroetileno
Formula: C₂HClF₂
Pto. Ebullición: –18 °C
Pto. de fusión: –138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 359-10-4
UN: 1954
ADR: 2.1,