4-Fluoro-1-indanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC1783-5G
APOSPC1783-5GEA 62.5 EUR
APOSPC1783-5G
4-Fluoro-1-indanone 95+%
4-Fluoro-1-indanone
Formula: C₉H₇FO
MW: 150,152 g/mol
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797829
Núm. CAS: 699-99-0