3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1786-1G PC1786-5G PC1786-10G
APOSPC1786-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1786-1G APOSPC1786-5G APOSPC1786-10G
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Pto. de fusión: 156…162 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363782
Núm. CAS: 850589-56-9