2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato 97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₃F₄NO
Pto. Ebullición: 53 °C/2,5mmHg
Densidad: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673069
Núm. CAS: 69922-27-6