4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 29 EUR
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol 99%
4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05668981
Núm. CAS: 50824-04-9