2-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
PC1796-100G PC1796-25G PC1796-5G
APOSPC1796-100GEA 126 EUR
APOSPC1796-100G APOSPC1796-25G APOSPC1796-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086167
Núm. CAS: 6942-39-8