2-Cloro-3,5-difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 817 EUR
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Cloro-3,5-difluorofenol 98%
2-Cloro-3,5-difluorofenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C/37mmHg
Pto. de fusión: 45…46 °C
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075400
Núm. CAS: 206986-81-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II