2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 109 EUR
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina 98%
2,4-Dicloro-5-fluoropirimidina
Formula: C₄HCl₂FN₂
Pto. Ebullición: 80 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233551
Núm. CAS: 2927-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III