2-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1808-25G PC1808-5G PC1808-100G
APOSPC1808-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1808-25G APOSPC1808-5G APOSPC1808-100G
2-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno 99%
2-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007076
Núm. CAS: 392-95-0
EINECS: 206-883-0