4-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)benceno
PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 50.9 EUR
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno 97%
4-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270,55 g/mol
Pto. Ebullición: >250 °C
Pto. de fusión: 50…58 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007068
Núm. CAS: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II