2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1811-1G PC1811-25G PC1811-5G
APOSPC1811-1GEA 27.7 EUR
APOSPC1811-1G APOSPC1811-25G APOSPC1811-5G
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658165
Núm. CAS: 178813-78-0