1-(2-Cloroetil)-4-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1812J-1G PC1812J-5G PC1812J-25G
APOSPC1812J-1GEA 29 EUR
APOSPC1812J-1G APOSPC1812J-5G APOSPC1812J-25G
1-(2-Cloroetil)-4-fluorobenceno 98%
1-(2-Cloroetil)-4-fluorobenceno
Formula: C₈H₈ClF
Pto. Ebullición: 98…99 °C/26mmHg
Densidad: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155000
Núm. CAS: 332-43-4
EINECS: 206-364-9