1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone
PC1812R-1G PC1812R-5G
APOSPC1812R-1GEA 79.9 EUR
APOSPC1812R-1G APOSPC1812R-5G
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene
Formula: C₈H₈ClFO₂S
MW: 222,67 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203483
Núm. CAS: 33330-46-0