2'-Cloro-4'-fluoroacetanilida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 48 EUR
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Cloro-4'-fluoroacetanilida 99%
2'-Cloro-4'-fluoroacetanilida
Formula: C₈H₇ClFNO
Pto. de fusión: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042594
Núm. CAS: 399-35-9