4'-Cloro-2'-fluoroacetanilida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 243 EUR
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Cloro-2'-fluoroacetanilida 98%
4'-Cloro-2'-fluoroacetanilida
Formula: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042520
Núm. CAS: 59280-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III