2'-Cloro-4'-fluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
PC1817M-5G PC1817M-25G PC1817M-100G
APOSPC1817M-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1817M-5G APOSPC1817M-25G APOSPC1817M-100G
2'-Cloro-4'-fluoroacetofenona 98%
2'-Cloro-4'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/19mmHg
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042202
Núm. CAS: 700-35-6