6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1818-1G PC1818-25G PC1818-5G
APOSPC1818-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1818-1G APOSPC1818-25G APOSPC1818-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,1200 g/mol
Pto. de fusión: 185…187 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862646
Núm. CAS: 386715-35-1