3'-Cloro-4'-fluoroacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1818M-100G PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA 116 EUR
APOSPC1818M-100G APOSPC1818M-25G
3'-Cloro-4'-fluoroacetofenona 99%
3'-Cloro-4'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
Pto. Ebullición: 126…128 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042203
Núm. CAS: 2923-66-2