2-Cloro-4-fluoroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Cloro-4-fluoroanilina
2-Cloro-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Pto. Ebullición: 191…192 °C
Densidad: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042530
Núm. CAS: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III