2-Cloro-5-fluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Cloro-5-fluoroanilina 97%
2-Cloro-5-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
Pto. Ebullición: 211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084852
Núm. CAS: 452-83-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III