3-Cloro-2-fluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1819W-25G PC1819W-100G PC1819W-500G
APOSPC1819W-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1819W-25G APOSPC1819W-100G APOSPC1819W-500G
3-Cloro-2-fluoroanilina 97%
3-Cloro-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
Pto. Ebullición: 214 °C
Densidad: 1,324 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069415
Núm. CAS: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III