3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
3-Cloro-4-fluoroanilina
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Pto. Ebullición: 227…228 °C
Pto. de fusión: 42…47 °C
Densidad: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007767
Núm. CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III