4-Cloro-2-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1822-100G PC1822-25G PC1822-250G PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA 0 EUR
APOSPC1822-100G APOSPC1822-25G APOSPC1822-250G APOSPC1822-500G
4-Cloro-2-fluoroanilina 98%
4-Cloro-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
Pto. Ebullición: 92 °C/2mmHg
Densidad: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010625
Núm. CAS: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III