4-Cloro-3-fluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 219 EUR
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Cloro-3-fluoroanísol 98%
4-Cloro-3-fluoroanísol
Formula: C₇H₆ClFO
Pto. Ebullición: 200…204 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042570
Núm. CAS: 501-29-1