Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 59.6 EUR
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico 98%
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142874
Núm. CAS: 394-28-5