2-Cloro-4-fluorobenzaldehído 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Cloro-4-fluorobenzaldehído 98%
2-Cloro-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 59…64 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042527
Núm. CAS: 84194-36-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR