2-Cloro-6-fluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1828E-100G
PC1828E-500G
PC1828E-1KG
APOSPC1828E-100GEA
23.2
EUR
APOSPC1828E-100G
APOSPC1828E-500G
APOSPC1828E-1KG
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído 97%
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol Pto. Ebullición: 91…93 °C/10mmHg Pto. de fusión: 32…39 °C Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003306 Núm. CAS: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |