3-Cloro-4-fluorobenzaldehído 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 63.8 EUR
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Cloro-4-fluorobenzaldehído 96%
3-Cloro-4-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 66…72 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 25…30 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011735
Núm. CAS: 34328-61-5