4-Cloro-3-fluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 79.9 EUR
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído 98%
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Pto. de fusión: 46…49 °C
Pto. de inflamación: 96.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143288
Núm. CAS: 5527-95-7