4-Cloro-2-fluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1831-25G
PC1831-100G
PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA
26.1
EUR
APOSPC1831-25G
APOSPC1831-100G
APOSPC1831-500G
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído 97%
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol Pto. de fusión: 58…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143282 Núm. CAS: 61072-56-8 |