2-Cloro-4-fluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1832-1G
PC1832-5G
PC1832-10G
PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA
26.1
EUR
APOSPC1832-1G
APOSPC1832-5G
APOSPC1832-10G
APOSPC1832-25G
2-Cloro-4-fluorobenzamida 97%
2-Cloro-4-fluorobenzamida
Formula:
C₇H₅ClFNO MW: 173.57 g/mol Pto. de fusión: 147…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042531 Núm. CAS: 88578-90-9 |