2-Cloro-6-fluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1834-10G PC1834-1G PC1834-5G
APOSPC1834-10GEA 51 EUR
APOSPC1834-10G APOSPC1834-1G APOSPC1834-5G
2-Cloro-6-fluorobenzamida 97%
2-Cloro-6-fluorobenzamida
Formula: C₇H₅ClFNO
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055436
Núm. CAS: 66073-54-9
EINECS: 266-123-9