3-Cloro-4-fluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 52.2 EUR
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Cloro-4-fluorobenzamida 97%
3-Cloro-4-fluorobenzamida
Formula: C₇H₅ClFNO
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153092
Núm. CAS: 701-43-9