4-Fluoro-o-toluonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1841-25G PC1841-5G PC1841-100G
APOSPC1841-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1841-25G APOSPC1841-5G APOSPC1841-100G
4-Fluoro-o-toluonitrilo
4-Fluoro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095106
Núm. CAS: 147754-12-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III