2',3'-Dicloroa-6'-fluorocetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1848-10G PC1848-5G PC1848-1G
APOSPC1848-10GEA 186 EUR
APOSPC1848-10G APOSPC1848-5G APOSPC1848-1G
2',3'-Dicloroa-6'-fluorocetofenona 98%
2',3'-Dicloroa-6'-fluorocetofenona
Formula: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798121
Núm. CAS: 870704-16-8