1-Cloro-3-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1850-100G PC1850-25G PC1850-500G
APOSPC1850-100GEA 77 EUR
APOSPC1850-100G APOSPC1850-25G APOSPC1850-500G
1-Cloro-3-fluorobenceno 98%
1-Cloro-3-fluorobenceno
Formula: C₆H₄ClF
Pto. Ebullición: 126…128 °C
Densidad: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000569
Núm. CAS: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
UN: 1993
ADR: 3,II