1-Cloro-4-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 139 EUR
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Cloro-4-fluorobenceno 98%
1-Cloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000603
Núm. CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
ADR: 3,III