Cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride

PC1860C-5G PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA 31.9 EUR
APOSPC1860C-5G APOSPC1860C-1G
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229,06 g/mol
Pto. Ebullición: 243…244 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052957
Núm. CAS: 85958-57-2
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR