Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1860E-100G PC1860E-25G PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA 112 EUR
APOSPC1860E-100G APOSPC1860E-25G APOSPC1860E-5G
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Pto. Ebullición: 104…105 °C/1mmHg
Densidad: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041444
Núm. CAS: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II