6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 132 EUR
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Formula: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,56 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156132
Núm. CAS: 175135-04-3