Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico 99%
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Pto. de fusión: 181…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010615
Núm. CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0